Z329614
BRAND® wash bottles, LDPE
capacity 250 mL
Sinónimos:
bottle wash, squeeze bottle, wash bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (GL 25)
Características
label no label
vented
with cap
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144148
capacidad
250 mL
diám. × Al
59 mm × 240 mm
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)