Saltar a
Z329053
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 70 mm, bar diam. 8.5 mm
Sinónimos:
cylindrical stir bar, magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 218,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137445
Packaging:
pack of 10
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
cylindrical PTFE-coated
Quality Segment
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137445
L
70 mm
bar diam.
8.5 mm
ring diam.
10 mm
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137445 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z328979Z328952Z329037
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
manufacturer/tradename
BRAND 137445
manufacturer/tradename
BRAND 137415
manufacturer/tradename
BRAND 137405
manufacturer/tradename
BRAND 137435
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bar diam.
8.5 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
4.5 mm
bar diam.
8.5 mm
ring diam.
10 mm
ring diam.
8 mm
ring diam.
6 mm
ring diam.
11 mm
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)