Documentos clave
Z329037
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 50 mm, bar diam. 8.5 mm
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 129,00
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 129,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
cylindrical PTFE-coated
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
BRAND 137435
Longitud
50 mm
barra diám.
8.5 mm
anillo diám.
11 mm
Descripción general
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Otras notas
BR137435 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)