Z328936
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 8 mm, bar diam. 3 mm
Seleccione un Tamaño
US$ 68,70
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 68,70
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
cylindrical
fabricante / nombre comercial
BRAND 137104
BRAND
Longitud
8 mm
barra diám.
3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)