Z327484
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 2000 mL, accuracy: 20 mL
About This Item
Productos recomendados
Agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Características
subdivision 20 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
2000 mL, accuracy: 20 mL
Altura
535 mm
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)