Documentos clave
Z370770
Sigma-Aldrich
Scienceware® Holdfast graduated cylinders with handle
volume 2000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 89,70
US$ 89,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 89,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
US$ 89,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F28461-2000
intervalo de medición del volumen
2000 mL
Descripción general
Autoclavable polypropylene with double scale and stable octagon base. The handle provides a safe, solid grip for more controlled pouring from these large-sized cylinders.
Información legal
Holdfast is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)