Merck
DWKFDF138A
Azlon Volumetric Flask
class A, tolerance, capacity 1000 mL
Sinónimos:
FDF138A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
class A tolerance
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon FDF138A
capacidad
1000 mL
Aplicación
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características y beneficios
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)