Z326887
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
Seleccione un Tamaño
US$ 83,30
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 83,30
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
glass stopper
Junta
joint: ST/NS neck12/21
esterilidad
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: 0.06 mL
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)