Documentos clave
Z326933
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 102,00
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 102,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
glass stopper
Junta
joint: ST/NS neck14/23
esterilidad
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
250 mL, accuracy: 0.15 mL
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Volumetric flasks according to DIN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC,IN). Supplied with a glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Otras notas
BR37262 (India)
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)