Z325120
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
volume 2 mL
Seleccione un Tamaño
US$ 240,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 240,00
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 691
descripción
amber mark: yes
Características
class AS with batch number
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 30503
intervalo de medición del volumen
2 mL, accuracy: 0.010 mL
Longitud
330 mm
capacidad
2 mL
volumen
2 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.