Documentos clave
Z324671
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 500 mL
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 383,00
US$ 383,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 383,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 383,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Materiales
PE stopper
Junta
joint ST/NS34/35
Características
subdivision 5 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
Altura
395 mm
volumen
500 mL
Descripción general
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Otras notas
BR33954 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)