Documentos clave
Z324698
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 1000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 171,00
US$ 171,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 171,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 171,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PE stopper
Junta
joint ST/NS45/40
Características
subdivision 10 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
Altura
500 mm
volumen
1000 mL
Descripción general
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Otras notas
BR33962 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)