X4753
XCT790
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
3-[4-(2,4-Bis-trifluoromethylbenzyloxy)-3-methoxyphenyl]-2-cyano-N-(5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acrylamide
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
yellow
solubilidad
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(ccc1OCc2ccc(cc2C(F)(F)F)C(F)(F)F)\C=C(/C#N)C(=O)Nc3nnc(s3)C(F)(F)F
InChI
1S/C23H13F9N4O3S/c1-38-17-7-11(6-13(9-33)18(37)34-20-36-35-19(40-20)23(30,31)32)2-5-16(17)39-10-12-3-4-14(21(24,25)26)8-15(12)22(27,28)29/h2-8H,10H2,1H3,(H,34,36,37)/b13-6+
Clave InChI
HQFNFOOGGLSBBT-AWNIVKPZSA-N
Aplicación
- as an estrogen-related receptor (ERR)α inverse agonist in C2C12 myotubes[1]
- as an estrogen-related receptor (ERR)α inverse agonist to elucidate decidualization functionality of ERRα in endometrial embryonic stem cells[2]
- as an autophagy inducer in human neuroblastoma SH-SY5Y and HeLa cell lines. [3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)