X0750
Xanthosine dihydrate
≥99%
Sinónimos:
9-β-D-Ribofuranosylxanthine
Seleccione un Tamaño
US$ 200,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 200,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Productos recomendados
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
O.O.OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=O)Nc23
InChI
1S/C10H12N4O6.2H2O/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18;;/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19);2*1H2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
InChI key
ZCCPXSQIUORWCO-LGVAUZIVSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?