WHAWB100014
QIAcard™ Bloodstain non-indicating FTA cards
pack of 100 cards
Sinónimos:
QIAcard™ Bloodstain (100), Whatman FTA, Z719838, blood stain cards
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Qiagen WB100014
envase
pack of 100 cards
idoneidad
suitable for (collection and transport of blood and bodily fluids)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Designed for the collection and transport of blood and bodily fluids
- Each card features a protective cover
- Blood stain cards are designed for short-term handling of specimens
- Card enables efficient sample collection
- 125 μL sample per spot
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.