Documentos clave
WHAWB120305
QIAcard FTA Classic (25)
classic, 4 sample areas per card, pkg of 25 cards
Sinónimos:
QIAcard Tarjetas FTA no indicadoras
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
FTA classic card with 4 sample areas per card, 125 μL maximum volume/sample area, 500 μL maximum total volume/card
fabricante / nombre comercial
Qiagen WB120305
envase
pkg of 25 cards
idoneidad
suitable for (isolation, purification and storage of nucleic acids)
Descripción general
QIAcard FTA Classic (25) es una tarjeta enmarcada con tres regiones de muestra sin indicación utilizada para el transporte, la conservación y la recolección de sangre, células y tejido que constituyen material biológico pigmentado.
Aplicación
Empleo de la tecnología de tarjetas FTA para una amplia variedad de aplicaciones:
  • Identificación transgénica
  • Medicina transfusional
  • Cribado de plásmidos
  • Análisis alimentarios y agrícolas
  • Descubrimiento de fármacos
  • Genómica
  • Análisis de STR
  • Identificación animal
  • Amplificación del genoma completo
  • Biología molecular
QIAcard FTA Classic (25) se ha utilizado para:
  • biología molecular y amplificación del genoma completo
  • identificación de animales, insectos y transgénicos
  • genómica y cribado de plásmidos
  • transfusiones médicas y tipado de los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad (HLA)
  • desarrollo de fármacos y análisis de repetición corta en tándem (STR)
  • análisis de alimentos y agricultura
Características y beneficios
  • Consiste en un eliminador de radicales libres y desnaturalizantes químicos
  • Almacenamiento prolongado de muestras a temperatura ambiente
  • La captura inmediata del ADN mejora la eficiencia del proceso para el análisis de repetición corta en tándem (STR) al permitir la amplificación directa
  • Contenida en un marco de tarjeta rígido que permite el uso de pipeteo o dispensación automáticos y de dispositivos de perforación
  • Se tarda menos de 30 minutos en capturar el ácido nucleico para las aplicaciones posteriores
  • Mientras que las proteínas y los inhibidores se eliminan de la matriz, el ADN permanece unido a los Flinders Technology Associates (FTA), a temperatura ambiente durante años, reduciendo al mínimo la necesidad de congeladores en el laboratorio.
  • Las proteínas, sin embargo, permanecen fuertemente ligadas al eluido de FTA (Flinders Technology Associates) durante la elución del ADN de la matriz
Otras notas
La integridad de la muestra se optimiza cuando las tarjetas FTA se guardan en una bolsa de múltiples barreras con un desecante.
Campo de uso: Para uso exclusivo en investigación interna
Información legal
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolos
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.