Documentos clave
WH0058985M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL22RA1 antibody produced in mouse
clone 6B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CRF29, Anti-IL22R, Anti-interleukin 22 receptor, alpha 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG3κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL22RA1(58985)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the class II cytokine receptor family, and has been shown to be a receptor for interleukin 22 (IL22). IL22 receptor is a protein complex that consists of this protein and interleukin 10 receptor, beta (IL10BR/CRFB4), a subunit also shared by the receptor complex for interleukin 10 (IL10). This gene and interleukin 28 receptor, alpha (IL28RA) form a cytokine receptor gene cluster in the chromosomal region 1p36. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
IL22RA1 (AAH29273, 19 a.a. ~ 574 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EDPSDLLQHVKFQSSNFENILTWDSGPEGTPDTVYSIEYKTYGERDWVAKKGCQRITRKSCNLTVETGNLTELYYARVTAVSAGGRSATKMTDRFSSLQHTTLKPPDVTCISKVRSIQMIVHPTPTPIRAGDGHRLTLEDIFHDLFYHLELQVNRTYQMHLGGKQREYEFFGLTPDTEFLGTIMICVPTWAKESAPYMCRVKTLPDRTWTYSFSGAFLFSMGFLVAVLCYLSYRYVTKPPAPPNSLNVQRVLTFQPLRFIQEHVLIPVFDLSGPSSLAQPVQYSQIRVSGPREPAGAPQRHSLSEITYLGQPDISILQPSNVPPPQILSPLSYAPNAAPEVGPPSYAPQVTPEAQFPFYAPQAISKVQPSSYAPQATPDSWPPSYGVCMEGSGKDSPTGTLSSPKHLRPKGQLQKEPPAGSCMLGGLSLQEVTSLAMEESQEAKSLHQPLGICTDRTSDPNVLHSGEEGTPQYLKGQLPLLSSVQIEGHPMSLPLQPPSRPCSPSDQGPSPWGLLESLVCPKDEAKSPAPETSDLEQPTELDSLFRGLALTVQWES
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)