Documentos clave
SAB5701599
Sigma-Aldrich
Anti-DP1/TFDP1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
0.35 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TFDP1(7027)
Descripción general
This gene encodes a member of a family of transcription factors that heterodimerize with E2F proteins to enhance their DNA-binding activity and promote transcription from E2F target genes. The encoded protein functions as part of this complex to control the transcriptional activity of numerous genes involved in cell cycle progression from G1 to S phase. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 1, 15, and X.[provided by RefSeq, Jan 2009]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human DP1/TFDP1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)