Documentos clave
WH0005589M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRKCSH antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-AGER2, Anti-G19P1, Anti-PCLD, Anti-protein kinase C substrate 80K-H
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3H7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRKCSH(5589)
Descripción general
This gene encodes the beta-subunit of glucosidase II, an N-linked glycan-processing enzyme in the endoplasmic reticulum (ER). This protein is an acidic phospho-protein known to be a substrate for protein kinase C. Mutations in this gene have been associated with the autosomal dominant polycystic liver disease (PCLD). Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PRKCSH (AAH13586, 268 a.a. ~ 377 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ISFDFGPNGEFAYLYSQCYELTTNEYVYRLCPFKLVSQKPKLGGSPTSLGTWGSWIGPDHDKFSAMKYEQGTGCWQGPNRSTTVRLLCGKETMVTSTTEPSRCEYLMELM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)