WH0004258M1
Monoclonal Anti-MGST2 antibody produced in mouse
clone 1D11, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-FLJ27438, Anti-GST2, Anti-MGC14097, Anti-MGSTII, Anti-microsomal glutathione S-transferase 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D11, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MGST2(4258)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAGNSILLAAVSILSACQQSYFALQVGKARLKYKVTPPAVTGSPEFERVFRAQQNCVEFYPIFIITLWMAGWYFNQVFATCLGLVYIYGRHLYFWGYSEAAKKRITGFRLSLGILALLTLLGALGIANSFLDEYLDLNIAKKLRRQF
Características y beneficios
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)