Documentos clave
Z548189
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 70-100 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 791,00
US$ 791,00
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 791,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 791,00
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
joint
joint: ST/NS24/40
capacity
1,500 mL
disc diam.
120 mm
pore size
70-100 μm porosity
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)