WH0001827M1
Monoclonal Anti-DSCR1 antibody produced in mouse
clone 1G7, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-ADAPT78, Anti-CSP1, Anti-DSC1, Anti-Down syndrome critical region gene 1, Anti-MCIP1, Anti-RCN1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RCAN1(1827)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MEEVDLQDLPSATIACHLDPRVFVDGLCRAKFESLFRTYDKDITFQYFKSFKRVRINFSNPFSAADARLQLHKTEFLGKEMKLYFAQTLHIGSSHLAPPN
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)