WH0000486M1
Monoclonal Anti-FXYD2 antibody produced in mouse
clone 1C3-B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ATP1G1, Anti-FXYD domain containing ion transport regulator 2, Anti-HOMG2, Anti-MGC12372
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C3-B3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FXYD2(486)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MDRWYLGGSPKGDVDPFYYDYETVRNGGLIFAGLAFIVGLLILLSRRFRCGGNKKRRQINEDEP
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)