W0393
Monoclonal Anti-WRN antibody produced in mouse
clone 195C, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-RECQ3, Anti-RECQL2, Anti-RECQL3, Anti-Werner syndrome helicase, Anti-Werner syndrome protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
195C, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~167 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using nuclear cell extract of HeLa cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WRN(7486)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- western blotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)