V9134
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 antibody produced in mouse
clone KDR-1, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-KDR, Anti-VEGF R-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
KDR-1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): 1:800 using human placenta
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KDR(3791)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunohistochemistry
- histology
- immunostaining
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)