V4881
Freezing vials, natural
capacity 2 mL, skirted bottom, non-sterile
Sinónimos:
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 568,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 568,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
polypropylene tube
skirted bottom
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1000 ea
Parámetros
-196 °C min. temp.
técnicas
cryopreservation: suitable
capacidad
2 mL
color
natural Cap
Descripción general
The specially formulated silicone O-ring ensures a positive leakproof seal at all temperatures. A unique base on the skirted vials locks them into place in the microtube locking work station (Z376809). Tubes can be autoclaved to 121°C in upright position with caps loosened. They also can be centrifuged up to 17,000 × g.
Envase
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)