Saltar a
U7129
Urea solution
40 % (w/v) in H2O
Sinónimos:
Carbamide, Carbonyldiamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Fecha estimada de envío04 de noviembre de 2026
US$ 114,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
eCl@ss:
32150917
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío04 de noviembre de 2026Detalles
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile; sterile-filtered
Quality Segment
contains
0.1% benzoic acid as preservative
packaging
vial of 5 mL
concentration
40 % (w/v) in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Recommended for the detection of urease activity.
Biochem/physiol Actions
Urea solution is primarily used for protein denaturation. It also increases solubility of hydrocarbons and reduce micelle formation. Urea solution at high concentration leads to the destabilization of amyloid β16−22 oligomers.
Preparation Note
Warm the refrigerated 40% urea solution to room temperature. Aseptically add 5 mL to 95 mL of sterile molten Urea Agar Base (Christensen). Mix well and dispense in sterile tubes.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RDD034NIST2152U0600000
Urea NIST® SRM® 2152, combustion calorimetric standard
NIST2152
Urea
Urea European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Urea
description
40 % (w/v) in H2O
description
free-flowing, Redi-Dri™, Bioreagent, ≥98%
description
NIST® SRM® 2152, combustion calorimetric standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
contains
0.1% benzoic acid as preservative
contains
-
contains
-
contains
-
sterility
non-sterile; sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
packaging
vial of 5 mL
packaging
-
packaging
pkg of 25 g
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea solution
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hallo, wieviel ml sind in dem VIAL?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section of the Product Detail Page, this product consists of 5 mL per vial.