U2626
Uridine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
~98%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na.H/c12-5-1-2-11(9(14)10-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H,10,12,14);;
Clave InChI
RASOKOFGAKEGDS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)