Merck
SML3286
cUMP sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3’,5’-cyclic uridine monophosphate sodium salt, CID 3081385 sodium, Uridine cyclic 3′,5′-monophosphate monosodium salt, cyclic UMP sodium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2O8P·Na
Número CAS:
Peso molecular:
328.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@](N2C(NC(C=C2)=O)=O)([H])O[C@@]3([H])[C@@]1([H])OP(OC3)(O[Na])=O
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na/c12-5-1-2-11(9(14)10-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H,10,12,14);/q;+1/p-1
InChI key
APYWIKXPIFYSBG-UHFFFAOYSA-M
General description
3’,5’-cyclic uridine monophosphate (cUMP) is a cyclic pyrimidine nucleotide. cUMP (3’,5’-cyclic uridine monophosphate) sodium salt is a secondary messenger functioning in bacterial immunity against viruses.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)