U2383
Ubiquitin Carrier Protein H3/CDC34 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli overproducing strain
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
solution
mol peso
~32 kDa
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CDC34(997) , UBE2N(7334)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?