Documentos clave
TTR012
Sigma-Aldrich
Trichrome TISSUE-TROL Control Slides
from human liver
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human liver
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue. Suitable for use with Trichrome Stain (Gomori) Procedure No. HT10 and Trichrome Stain (Masson) Procecure No. HT15.
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Trichrome Stain (Masson) Procedure No. HT15.
Información legal
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)