HT10132
Disolución de Bouin
histological fixative
Sinónimos:
Líquido de Bouin
About This Item
Productos recomendados
shelf life
Expiry date on the label
composition
acetic acid, 5%
formaldehyde, 9%
picric acid, 0.9%
color
yellow
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Además, se ha utilizado para los siguientes fines:
- tinción de muestras de tejido de biopsia hepática humana para obtención de imágenes mediante fluorescencia por excitación de dos fotones (TPEF) y de generación de segundo armónico (SHG)
- fijación de ovarios de rata para la observación de las células foliculares mediante microscopia
- fijación de gónadas de cangrejo para análisis morfológicos e histológicos
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter