Documentos clave
TTR003
Sigma-Aldrich
Elastic TISSUE-TROL Control Slides
human skin containing elastic fibers
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human skin (containing elastic fibers)
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing elastic fibers. Suitable for use with Elastic Stain Procedure No. HT25.
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Elastic Stain Procedure No. HT25.
Información legal
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)