Documentos clave
TMO4113-0500
Nalgene® sterile single-use Erlenmeyer flask with solid closure
PETG, bottle volume 500 mL, baffled bottom, case of 12 ea
Sinónimos:
Nalgene Erlenmeyer flask, single use plastic flask
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 263,00
US$ 263,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 263,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.13
US$ 263,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Materiales
PETG
esterilidad
sterile
envase
case of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 4113-0500
volumen de botella
500 mL
Descripción general
Save preparation time and avoid contamination risk by using Thermo Scientific Nalgene Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Baffled Bottom, ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Crystal-clear PETG is robust and break resistant, increasing personal safety. All sizes are available vented or non-vented.
Otras notas
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)