Documentos
S200B10RE
Millipore
Matraz receptor Millipore® Stericup®
capacity 1000 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
Sinónimos:
Matraz receptor Stericup Quick Release, SC00B10RE
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
material
polystyrene bottle
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
product line
Stericup®
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
H
183 mm
capacity
1000 mL
diam.
45 mm
fitting
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
compatibility
for use with Steritop Filter Units
shipped in
ambient
General description
Este artículo es un sustituto directo de SC00B10RE
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop®.
Los matraces receptores Stericup® incluyen un tapón de confianza de cierre hermético que permite un agarre seguro en condiciones húmedas y secas.. Un tope táctil confirma que el tapón de la botella receptora está perfectamente cerrado y una superficie de escritura esmerilada en la botella receptora permite cómodas soluciones de etiquetado.
Este matraz receptor Stericup® con una abertura de 45 mm tiene una capacidad de 1000 ml.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración al vacío estéril de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Features and Benefits
  • El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas, y un tope táctil confirma un cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derrames o contaminación de los contenidos esterilizados.
  • Una amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color más claro del tapón facilitan el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
  • La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
  • Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany