Documentos clave
TMO362805-0005
Nalgene® Amber Micro Packaging Vial
polypropylene copolymer, vial volume 0.5 mL, self-standing, conical bottom, external thread, untreated, case of 1000 ea
Sinónimos:
light sensitive reagent vial, micro vial
Seleccione un Tamaño
1000 EACH
US$ 240,00
US$ 240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EACH
US$ 240,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
US$ 240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
conical bottom
polypropylene copolymer
Características
self-standing
envase
case of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 362805-0005
técnicas
PCR: suitable
vial volumen
0.5 mL
Descripción general
Protect light sensitive reagents with Thermo Scientific Nalgene PPCO Amber Micro Packaging Vials. These noncytotoxic and nonpyrogenic vials are molded from high purity, low-metal content polypropylene copolymer resin. They are skirted and feature a conical bottom, allowing recovery of entire contents.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)