DWKW216953
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (125 mL), PE liner
Sinónimos:
W216953
Seleccione un Tamaño
US$ 119,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 119,00
Productos recomendados
Materiales
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
esterilidad
non-sterile
Características
with cap
with cap
envase
case of 24 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216953
botella diám. &veces; Al &veces; An
(54 mm) (95 mm) (349 mm)
capacidad
(125 mL)
Adaptador
38-400 neck
38-400
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
- Easy removal of contents
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
- Amber, USP Type III soda-lime glass
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)