Documentos clave
TMO278616
Nunc® 1mL 96 DeepWell(TM) plate Well Cap Mat
chemically resistant, sterile, case of 25 ea
Sinónimos:
plate cover, plate cover mat
Seleccione un Tamaño
25 EACH
US$ 564,00
US$ 564,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EACH
US$ 564,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
US$ 564,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
esterilidad
sterile
envase
case of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 278616
Descripción general
Protect plate contents during short- and long-term storage of chemicals or compounds by using the flexible Thermo Scientific Nunc 96 Well Caps with 96 indentations specifically desgined for the 96 wells in Thermo Scientific Nunc 1.0mL Polystyrene DeepWell Plates (278605 and 278606).
Información legal
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)