Documentos clave
TMO150200
Nunc® Non-Treated Multidish
wells 12, polystyrene, L × W 128 mm × 86 mm, with lid, non-treated, case of 75 ea
Sinónimos:
multiwell plate, non treated multiwell plate, non treated plate
Seleccione un Tamaño
75 EACH
US$ 442,00
US$ 442,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
75 EACH
US$ 442,00
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
US$ 442,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Materiales
polystyrene
envase
case of 75 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 150200
L × An
128 mm × 86 mm
pocillos
12
Descripción general
Perform suspension cell cultures with Thermo Scientific Nunc Non-Treated Multidishes.
Información legal
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)