Documentos clave
TMO140656
Nunc® Cell Culture Inserts in 12-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 8.0 μm, case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
Sinónimos:
multidish membrane insert, treated membrane insert
Seleccione un Tamaño
48 EACH
US$ 577,00
US$ 577,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 EACH
US$ 577,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
US$ 577,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Materiales
polycarbonate
esterilidad
sterile
envase
case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
fabricante / nombre comercial
Nunc 140656
tamaño de poro
8.0 μm pore size
tipo de unión
cell culture treated
Categorías relacionadas
Descripción general
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Información legal
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)