T9924
Troponin I from human heart
lyophilized powder
Sinónimos:
Tn-I
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human heart
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
purificado por
affinity chromatography
técnicas
inhibition assay: suitable
solubilidad
water: 5 vial/mL, clear, colorless
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TNNI3(7137)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Troponin together with tropomyosin, regulate the binding of myosin to actin. Troponin is a trimeric protein composed of Troponin subunits I, C and T. Troponin C binds calcium ions, Troponin T binds to tropomyosin and troponin I binds to actin