MAB3152
Anti-Cardiac Troponin I Antibody, a.a. 87-91, clone 8E10
clone 8E10, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
cTn1, Cardiac Troponin I
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
clon
8E10, monoclonal
reactividad de especies
canine, rabbit, feline, human, bovine, pig, goat
no debe reaccionar con
rat, mouse, fish
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Metabolism
Muscle Physiology
EIA: MAB3152 has been used successfully in ELISA and immunoaffinity purification. Its affinity constant is 8x10(10). It can be used with MAB3150 in sandwhich ELISA as the coating antibody.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable