Merck
T7326
Sigma-Aldrich
Trombina from bovine plasma
≥60 NIH units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
Factor IIa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥60 NIH units/mg protein (biuret)
composición
Protein, ≥50%
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.[1] Thrombin comprises of A-chain and B-chain with the catalytic pocket. The C-terminal regions has a fibrinogen recognition site (FRS) and a heparin binding site (HBS).[2] The main function of thrombin is cleavage of fibrinogen to fibrin.[3] It coordinates the coagulation cascade and coordinates with protease-activated receptors (PARs) to regulate physiological functions. High levels of thrombin causes neurotoxicity in dopaminergic neurons and contribute to the progression of parkinsons disease.[4] Altered thrombin levels modulates coagulation pathway in multiple sclerosis.[5] Patients with coronary artery disease (CAD) show elevated levels of thrombin.[6]
Aplicación
Thrombin from bovine plasma may be used:
  • for the generation of fibrin from fibrinogen embedded in microbubbles[7]
  • for the cleavage of hydrogenase maturation protein (HypF-N) from the nickel resin[8]
as revitalization model to mimic blood fabrication in root canal[9]
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to evaluate coagulation abnormalities in acute liver failure. [10]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Serín proteasa que hidroliza selectivamente los enlaces Arg-Gly en el fibrinógeno para formar fibrina y fibrinopéptidos A y B.
Definición de unidad
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Forma física
Lyophilized powder containing sodium chloride and Tris-HCl, pH 7.0
Nota de preparación
Traditional thrombin products are activated with bovine brain thromboplastin, whereas T7326 is activated with bovine lung thromboplastin and does not contain any bovine brain products in its preparation.
Nota de análisis
En el procedimiento de análisis NIH se utilizan 0,2 ml de plasma diluido (1:1 con disolución salina) como sustrato y 0,1 ml de muestra de trombina (estabilizada en una disolución de albúmina tamponada al 1 %), basado en una modificación del método de Biggs. Para determinar las concentraciones de trombina sólo se utilizan los tiempos de coagulación comprendidos entre 15 y 25 segundos.
La actividad se expresa en unidades NIH obtenidas por comparación directa con el patrón de referencia de la trombina NIH, lote K.
Otras notas
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Fibrin-Targeted Polymerized Shell Microbubbles as Potential Theranostic Agents for Surgical Adhesions
Gormley CA, et al.
Langmuir (2019)
Banwari Agarwal et al.
Journal of hepatology, 57(4), 780-786 (2012-06-28)
In acute liver failure (ALF), prothrombin time (PT) and its derivative prothrombin time ratio (PTR) are elevated, and are considered predictors of increased bleeding risk. We aimed at determining whether increased PT/PTR reflects the haemostatic potential and bleeding risk in
Backbone NMR assignments of HypF-N under conditions generating toxic and non-toxic oligomers
Patel JR, et al.
Biomolecular NMR Assignments, 1-5 (2018)
Increased plasma thrombin potential is associated with stable coronary artery disease: An angiographically-controlled study
Tosi F, et al.
Thrombosis Research, 155, 16-22 (2017)
Thrombin generation correlates with disease duration in multiple sclerosis (MS): Novel insights into the MS-associated prothrombotic state
Parsons MEM, et al.
Multiple Sclerosis Journal, 3(4), 84-84 (2017)
Questions
  1. Dear team I would like to ask about this product T7326 (Thrombin from bovine plasma ) ,1000U. What is the best way of preparation? If I would like to prepare 2.5U/L How should I do that? Regards
    1 answer
    1. Stock solutions can be prepared at a concentration of 100 units/mL in a 0.1% (w/v) BSA solution. Further dilutions can be prepared fresh to the final desired working concentration.