Merck
T5125
Sigma-Aldrich
Timerosal
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
Sinónimos:
Etilmercuritiosalicilato de sodio, Mercuri-([o-carboxifenil]tio)etil sodium salt, Ácido 2-(etilmercuriomercapto)benzoico sodium salt, Ácido etilmercuritiosalicílico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
404.81
Beilstein/REAXYS Number:
8169555
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
51473202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Quality Level
assay
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
form
powder or crystals
color
white to faint beige
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 g/L at 20 °C
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
El timerosal es un reactivo oxidante de sulfhidrilo (tiol) capaz de inhibir una amplia variedad de enzimas dependientes del sulfhidrilo y proteínas como la metionina sintasa dependiente de PI3-cinasa, receptores de transporte de glutamato y las ATPasas dependientes de Na++K+.
Features and Benefits
  • Cumple con las especificaciones de ensayo de la USP / EP
  • Producto químico de gran calidad, adecuado para una amplia variedad de aplicaciones experimentales.
Other Notes
Como parte del plan global de la corporación para apoyar el Convenio de Minamata destinado a eliminar los compuestos de mercurio, a partir de enero de 2021 los clientes deberán proporcionar una Declaración de Uso Final. Las ventas de timerosal se restringirán solo a las aplicaciones aprobadas, tales como conservante en la fabricación de vacunas, conservante en cosméticos para ojos, uso experimental en el ámbito académico (excluida la intención de preservación) y como material de referencia solamente. El producto no está indicado para utilizarse como biocida en virtud de la normativa mundial sobre biocidas.,como la Ley Federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas de la EPA de EE.UU.′, el Reglamento Europeo de Productos Biocidas, la Agencia Reguladora del control de Plagas de Canadá, el Reglamento de Productos Biocidas de Turquía, ley de gestión de la seguridad de los productos químicos de consumo y los biocidas de Corea’(K-BPR), entre otros.
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar seco.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Pan-Chyr Yang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 111(6), 333-339 (2012-07-04)
This study evaluated the immune response elicited by two formulations of an AS03(A)-adjuvanted H5N1 A/Indonesia/05/2005 prepandemic influenza vaccine, developed using manufacturing processes with or without thiomersal. In addition, it also evaluated compliance to the Centre for Biologics Evaluation and Research
José G Dórea
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 411(21-22), 1580-1586 (2010-07-20)
To compare epidemiological studies dealing with neurological issues (compatible with Hg toxicity) linked to exposing newborns and infants to intramuscular doses of preservative-Hg resulting from vaccination with thimerosal-containing vaccines (TCV). Major databases were searched for studies that addressed neurodevelopment outcomes
L K Ball et al.
Pediatrics, 107(5), 1147-1154 (2001-05-23)
On July 7, 1999, the American Academy of Pediatrics and the US Public Health Service issued a joint statement calling for removal of thimerosal, a mercury-containing preservative, from vaccines. This action was prompted in part by a risk assessment from
Rune Ehrenreich Kuhre et al.
Cell metabolism, 29(3), 719-726 (2018-11-20)
Studies on isolated pancreatic islets suggest that neuromedin U (NMU), a brain and gastrointestinal peptide, acts as a decretin hormone, inhibiting glucose-stimulated insulin secretion. We investigated whether this effect could be reproduced in vivo and in isolated perfused rat pancreas. Unlike
R Chalghoumi et al.
Poultry science, 87(1), 32-40 (2007-12-15)
The present study was an attempt to raise hen egg yolk Ig (IgY) simultaneously directed against Salmonella Enteritidis (SE) and Salmonella Typhimurium (ST) in the same egg yolk. The immunopotentiating effect of 2 different adjuvants -- Freund's adjuvants (FA) and