T4887
T-2 Toxin
from Fusarium sp., powder, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
12,13-Epoxytrichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol-4,15-diacetate-8-isovalerate, 4β,15-Diacetoxy-3α-hydroxy-8α-(3-methylbutyryloxy)-12,13-epoxytrichothec-9-ene
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Fusarium sp.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
disponibilidad
not available in USA, Japan
color
white
solubilidad
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
DMSO: freely soluble
petroleum ether: slightly soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@](C)([C@@]1(COC(C)=O)C[C@H](OC(=O)CC(C)C)C(C)=C2)[C@]34CO4
InChI
1S/C24H34O9/c1-12(2)7-18(27)32-16-9-23(10-29-14(4)25)17(8-13(16)3)33-21-19(28)20(31-15(5)26)22(23,6)24(21)11-30-24/h8,12,16-17,19-21,28H,7,9-11H2,1-6H3/t16-,17+,19+,20+,21+,22+,23+,24-/m0/s1
Clave InChI
BXFOFFBJRFZBQZ-QYWOHJEZSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)