Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 119,00 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 453,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7ClNa2O6P2S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
362.57 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL, clear
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Sc1ccc(Cl)cc1)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C7H9ClO6P2S.2Na.H2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)17-7(15(9,10)11)16(12,13)14;;;/h1-4,7H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
SZVJRJRMQCKFON-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Tiludronate is a bisphosphonate bone resorption inhibitor. Tiludronate inhibits protein-tyrosine-phosphatase, leading to detachment of osteoclasts from the bone surface. It also inhibits the osteoclastic proton pump and is used to treat Paget′s disease.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Tiludronate disodium salt hydrate is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 10 mg/ml.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description tablet | description 97% | description 95% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay 97% | assay 95% |
| form powder | form tablet | form crystals | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: >10 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Sanofi Aventis | originator - | originator - | originator - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?