T4077
Anti-TAZ antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Taz Antibody, Taz Antibody - Anti-TAZ antibody produced in rabbit, Anti-Transcriptional co-activator with PDZ-binding motif
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~49 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:1,000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... WWTR1(25937)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)