Documentos clave
T2069
Sigma-Aldrich
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.2, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Sinónimos:
Tris hydrochloride solution
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 94,00
1 L
US$ 225,00
US$ 94,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 94,00
1 L
US$ 225,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
US$ 94,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
Formulario
solution
concentración
1 M
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.2
intervalo de pH útil
7.0-9.0
Absorción
≤0.05 at 290 at 40%
Descripción general
A series of Pre-mixed solutions of TRIZMA Base and TRIZMA HCl to provide commonly used pH values for Tris buffers. No mixing or pH adjustment necessary. Guaranteed accuracy ± 0.1 pH units.
Información legal
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)