T1512
Tetramisole hydrochloride
powder, ≥99% (TLC)
Sinónimos:
(±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride
Seleccione un Tamaño
US$ 71,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 71,00
Productos recomendados
Nombre del producto
Tetramisole hydrochloride, phosphatase inhibitor
origen biológico
synthetic (organic)
descripción
alkaline phosphatase inhibitor
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
mp
266-267 °C (lit.)
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
Cl[H].C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
Clave InChI
LAZPBGZRMVRFKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)