T1501
DL-Thyronine
powder
Sinónimos:
3-(p-[p-Hydroxyphenoxy]phenyl)-DL-alanine
About This Item
Productos recomendados
form
powder
color
off-white to gray
SMILES string
NC(Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)
InChI key
KKCIOUWDFWQUBT-UHFFFAOYSA-N